4-Acetamidobenzyl alcohol
Synonyms: N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl alcohol, N-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
018144-1G 018144-5G
FLUO018144-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018144-1G FLUO018144-5G
4-Acetamidobenzyl alcohol
4-Acetamidobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016868
Numéro CAS: 16375-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité