Isocyanure de benzyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO158390050EA 238 EUR InStock
ACRO158390050 ACRO158390010 ACRO158390250
Isocyanure de benzyle 98%
Isocyanure de benzyle
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C (75 mmHg)
Densité: 0,962 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000004
Numéro CAS: 10340-91-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité