Isocyanure de benzyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2185-1G B2185-5G
TCIAB2185-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB2185-1G TCIAB2185-5G
Isocyanure de benzyle ≥96.0% (par GC)
Isocyanure de benzyle
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000004
Numéro CAS: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&vid=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité