2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Synonyms: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl Alcohol
013791-1G 013791-5G 013791-25G
FLUO013791-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013791-1G FLUO013791-5G FLUO013791-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,319 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973761
Numéro CAS: 869725-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité