Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Méthoxy-4-méthylphényl)acétonitrile

Synonyms: 3-Methoxy-4-methylphenylacetonitrile

153900-1G 153900-5G
FLUO153900-1GEA 0 EUR InStock
FLUO153900-1G FLUO153900-5G
(3-Méthoxy-4-méthylphényl)acétonitrile
(3-Méthoxy-4-méthylphényl)acétonitrile


Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2004 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060309
Numéro CAS: 64829-31-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité