Diethyl (4-cyanobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethyl 4-cyanobenzylphosphonate
D3323-25G D3323-5G
TCIAD3323-25GEA 454 EUR InStock
TCIAD3323-25G TCIAD3323-5G
Diethyl (4-cyanobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (4-cyanobenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₆NO₃P
MW: 253,234 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point de fusion: 31°C
Numéro MDL: MFCD08274488
Numéro CAS: 1552-41-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c1954a392a2e476ce9c4a23e7651e8c95d3f29&vid=b5c1954a392a2e476ce9c4a23e7651e8c95d3f29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité