Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22279.06 B22279.14 B22279.22
B22279.06EA 83.1 EUR InStock
B22279.06 B22279.14 B22279.22
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate
Purity: 99% CAS No.: 20074-79-7 Molecular Formula: C11H18NO3P Formula Weight: 243.24 Melting Point: 91-94° Beilstein Reference: 2941613
Formule: C₁₁H₁₈NO₃P
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007913
Numéro CAS: 20074-79-7
EINECS: 243-504-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité