Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05226.09EA 79.2 EUR InStock
L05226.09 L05226.18
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₉O₄P
MW: 258,25 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C (0,7 mmHg)
Densité: 1,500
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015662
Numéro CAS: 1145-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité