Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4000-25G D4000-5G
TCIAD4000-25GEA 216 EUR InStock
TCIAD4000-25G TCIAD4000-5G
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₉O₄P
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD00015662
Numéro CAS: 1145-93-3
EINECS: 214-548-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=764f9d108ead6cc3326023f0c0e67e5fbd6d357c&vid=764f9d108ead6cc3326023f0c0e67e5fbd6d357c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité