Diethyl-4-methoxyphenylphosphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1152-10GEA 140 EUR InStock
TCIAM1152-10G
Diethyl-4-methoxyphenylphosphonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl-4-methoxyphenylphosphonate
Formule: C₁₁H₁₇O₄P
MW: 244,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015670
Numéro CAS: 3762-33-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/64/28974864.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité