4-Chloro-8-fluoroquinoleine
CFF953.1 005482-1G 005482-500MG
CHMPCFF953.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF953.1 FLUO005482-1G FLUO005482-500MG
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
Formule: C₉H₅ClFN
MW: 181,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00278785
Numéro CAS: 63010-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité