8,8'-[Oxybis(ethyleneoxyethyleneoxy)]diquinoline (Kryptofix® 5) ≥99.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.11689.0005EA 113 EUR InStock
8.11689.9999 8.11689.0005
8,8'-[Oxybis(ethyleneoxyethyleneoxy)]diquinoline (Kryptofix® 5) ≥99.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
8,8'-[Oxybis(ethyleneoxyethyleneoxy)]diquinoline (Kryptofix® 5)
Formule: C₂₆H₂₈N₂O₅
MW: 448,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040469
Numéro CAS: 57310-75-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Melting range (lower value) ≥ 72 °C
Melting range (upper value) ≤ 76 °C
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité