N-Cyclohexyl-N-méthylcyclohexylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0820-25ML D0820-500ML D0820-100ML
TCIAD0820-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0820-25ML TCIAD0820-500ML TCIAD0820-100ML
N-Cyclohexyl-N-méthylcyclohexylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Cyclohexyl-N-méthylcyclohexylamine
Formule: C₁₃H₂₅N
MW: 195,3443 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00014289
Numéro CAS: 7560-83-0
EINECS: 231-453-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab4d61d6cfd11aa856c34a170dc71d4917cfe776&vid=ab4d61d6cfd11aa856c34a170dc71d4917cfe776&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité