Cyanidophosphate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethyl phosphorocyanidate
C1242-25G C1242-5G
TCIAC1242-25GEA 218 EUR InStock
TCIAC1242-25G TCIAC1242-5G
Cyanidophosphate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Cyanidophosphate de diéthyle
Formule: C₅H₁₀NO₃P
MW: 163,11 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00010256
Numéro CAS: 2942-58-7
EINECS: 220-936-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013f67adc8ea76fe45a6f6d04bcab429be189ea1&vid=013f67adc8ea76fe45a6f6d04bcab429be189ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité