Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
364140050 364140250 364141000
ACRO364140050EA 37.3 EUR InStock
ACRO364140050 ACRO364140250 ACRO364141000
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₉BrO₂
MW: 265,11 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100408
Numéro CAS: 33626-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité