Acide 1-bromo-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1617-1G B1617-100MG B1617-5G
TCIAB1617-1GEA 117 EUR InStock
TCIAB1617-1G TCIAB1617-100MG TCIAB1617-5G
Acide 1-bromo-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1-bromo-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,0800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021408
Numéro CAS: 20717-79-7
EINECS: 243-984-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e167f2efe987bb28142a54437442cce8cca27d90&vid=e167f2efe987bb28142a54437442cce8cca27d90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité