Acide 6-bromo-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3823-25G B3823-5G
TCIAB3823-25GEA 202 EUR InStock
TCIAB3823-25G TCIAB3823-5G
Acide 6-bromo-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-bromo-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇BrO₂
Numéro MDL: MFCD01075720
Numéro CAS: 5773-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dd97733c2f280f7bfd278ef034ec7b83f33c34&vid=52dd97733c2f280f7bfd278ef034ec7b83f33c34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité