6-Acetoxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Acetoxy-2-naphthoic Acid
A0970-1G A0970-5G
TCIAA0970-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA0970-1G TCIAA0970-5G
6-Acetoxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Acetoxy-2-naphthoic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₄
MW: 230,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059556
Numéro CAS: 17295-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57c587c76617ab65cb6097a526cc223cd4770c89&vid=57c587c76617ab65cb6097a526cc223cd4770c89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 230.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité