1-Naphtoate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07760.09 L07760.18
L07760.09EA 49 EUR InStock
L07760.09 L07760.18
1-Naphtoate d'éthyle ≥97%
1-Naphtoate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 3007-97-4 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Refractive Index: 1.5930 Boiling Point: 308-310° MDL No.: MFCD00016805
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 308…310 °C
Densité: 1.110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016805
Numéro CAS: 3007-97-4
EINECS: 221-120-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité