Methyl-1-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0615-25GEA 88 EUR InStock
TCIAN0615-25G
Methyl-1-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-1-naphthoate
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,2066 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD00094243
Numéro CAS: 2459-24-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/12/28989812.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité