Methyl-6-amino-2-naphthoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1643-1G A1643-5G
TCIAA1643-1GEA 109 EUR InStock
TCIAA1643-1G TCIAA1643-5G
Methyl-6-amino-2-naphthoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-6-amino-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD06797040
Numéro CAS: 5159-59-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26797e90c72dfc8556e8d7a169b27b305526a53&vid=c26797e90c72dfc8556e8d7a169b27b305526a53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité