Acide 3-méthoxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxynaphthalene-2-carboxylic acid
M1461-1G M1461-5G
TCIAM1461-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM1461-1G TCIAM1461-5G
Acide 3-méthoxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-méthoxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,2060 g/mol
Numéro MDL: MFCD00094168
Numéro CAS: 883-62-5
EINECS: 212-932-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbdad79b2e2a506b72509ccefda69d90992f7356&vid=bbdad79b2e2a506b72509ccefda69d90992f7356&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité