Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1418-25G M1418-5G
TCIAM1418-25GEA 186 EUR InStock
TCIAM1418-25G TCIAM1418-5G
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092750
Numéro CAS: 2471-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e68d9c1550141f3ebdb5aebcacdebc586339a2&vid=63e68d9c1550141f3ebdb5aebcacdebc586339a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité