Methyl-6-fluoro-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Fluoro-2-naphthoic acid methyll ester
F0473-1G F0473-5G
TCIAF0473-1GEA 187 EUR InStock
TCIAF0473-1G TCIAF0473-5G
Methyl-6-fluoro-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-6-fluoro-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₉FO₂
Numéro MDL: MFCD06797106
Numéro CAS: 5043-00-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=426514fead14ba98579755dcb97248e8cd6544fa&vid=426514fead14ba98579755dcb97248e8cd6544fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité