2-Amino-1-naphtol chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0365-1G A0365-5G
TCIAA0365-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA0365-1G TCIAA0365-5G
2-Amino-1-naphtol chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
2-Amino-1-naphtol chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
Numéro MDL: MFCD00050530
Numéro CAS: 41772-23-0
EINECS: 255-548-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=346dac903914dc1b7a720f1bd6c9ad682564d703&vid=346dac903914dc1b7a720f1bd6c9ad682564d703&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité