8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate d'ammonium ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration) sonde fluorescente hydrophobe
Fournisseur: TCI
Attention
A5351-1G A5351-10G
TCIAA5351-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA5351-1G TCIAA5351-10G
8-Anilinonaphtalène-1-sulfonate d'ammonium ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration) sonde fluorescente hydrophobe
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 237°C
Numéro MDL: MFCD00012560
Numéro CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87da2699dc6228db311b038bd54fde416bc7da25&vid=541a5d4b2b8597c951706e7410f946768f022937&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité