1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
003512-5G 003512-25G 003512-100G
FLUO003512-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003512-5G FLUO003512-25G FLUO003512-100G
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054501
Numéro CAS: 893-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité