Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Thienylacétonitrile

Synonyms: Thiophene-2-acetonitrile, 2-Thiopheneacetonitrile, 2-(Thiophen-2-yl)acetonitrile

003048-25G 003048-100G
FLUO003048-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003048-25G FLUO003048-100G
2-Thienylacétonitrile
2-Thienylacétonitrile


Formule: C₆H₅NS
MW: 123,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005453
Numéro CAS: 20893-30-5
EINECS: 244-104-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité