Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Thienylacétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAT1193-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT1193-5G
3-Thienylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Thienylacétonitrile


Formule: C₆H₅NS
MW: 123,18 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 119°C
Numéro MDL: MFCD00005471
Numéro CAS: 13781-53-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/41/28995241.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité