2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21173.06 B21173.03
B21173.06EA 359 EUR InStock
B21173.06 B21173.03
2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 22720-75-8 Molecular Formula: C10H8OS Formula Weight: 176.23 Melting Point: 86-88° MDL No.: MFCD00090217
Formule: C₁₀H₈OS
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090217
Numéro CAS: 22720-75-8
EINECS: 245-177-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité