2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1497-25G A1497-5G
TCIAA1497-25GEA 509 EUR InStock
TCIAA1497-25G TCIAA1497-5G
2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (par GC)
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Formule: C₁₀H₈OS
Numéro MDL: MFCD00090217
Numéro CAS: 22720-75-8
EINECS: 245-177-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=559d2691e8ed93b075c82434fef816e809c2ee73&vid=559d2691e8ed93b075c82434fef816e809c2ee73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité