5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, cycl-Isopropylidene dibromomalonate, 5,5-Dibromomeldrum's acid (=5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-4,6-dioxy-1,3-dioxane), Dibromomalonic acid Cyclic Isopropylidine ester, 5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxane
D1710-25G D1710-5G
TCIAD1710-25GEA 392 EUR InStock
TCIAD1710-25G TCIAD1710-5G
5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5,5-Dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5,5-Dibromomeldrum's acid)
Formule: C₆H₆Br₂O₄
MW: 301,9174 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059808
Numéro CAS: 66131-14-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e5903e18522a6fc0d190379025e7fd2213a672b&vid=5e5903e18522a6fc0d190379025e7fd2213a672b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité