2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
M0799-100G M0799-25G M0799-500G
TCIAM0799-100GEA 60.5 EUR InStock
TCIAM0799-100G TCIAM0799-25G TCIAM0799-500G
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006638
Numéro CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8
Merck Index: 14,05817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d9d4119601930e5344d5cdc9a719a33b6195f23&vid=4d9d4119601930e5344d5cdc9a719a33b6195f23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité