1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0560-25G D0560-500G D0560-100G
TCIAD0560-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0560-25G TCIAD0560-500G TCIAD0560-100G
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051019
Numéro CAS: 26776-70-5
Merck Index: 14,03182
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea4340e07e39fdc81c759d54c4c1e0b3eed5e5a&vid=7ea4340e07e39fdc81c759d54c4c1e0b3eed5e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 96.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 2.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité