(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
H27673.MD H27673.06 H27673.03
H27673.MDEA 63 EUR InStock
H27673.MD H27673.06 H27673.03
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid ≥98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 23357-47-3 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 56-58° Optical Rotation: +12° (c=1 in ethanol)
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368364
Numéro CAS: 23357-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité