(R)-(-)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2729-1GEA 164 EUR InStock
TCIAD2729-1G
(R)-(-)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par HPLC)
(R)-(-)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₂Br₂O₂
MW: 444,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798290
Numéro CAS: 65283-60-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/49/28979849.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -50.0 deg (C=2,THF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité