(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2810-1G D2810-5G
TCIAD2810-1GEA 219 EUR InStock
TCIAD2810-1G TCIAD2810-5G
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₂Br₂O₂
MW: 444,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093629
Numéro CAS: 111795-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1e71ea9f9fcac35f3da4b6db3b61b042d98ce2d&vid=d1e71ea9f9fcac35f3da4b6db3b61b042d98ce2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité