(S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
D2811-1G D2811-5G
TCIAD2811-1GEA 214 EUR InStock
TCIAD2811-1G TCIAD2811-5G
(S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₂Br₂O₂
MW: 444,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093629
Numéro CAS: 119707-74-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75933a7ee378a176b2da2d0160dd8a89e1993b26&vid=75933a7ee378a176b2da2d0160dd8a89e1993b26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité