(S)-(+)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-6,6'-Dibromo-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
D2730-1G D2730-5G
TCIAD2730-1GEA 161 EUR InStock
TCIAD2730-1G TCIAD2730-5G
(S)-(+)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par HPLC)
(S)-(+)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₂Br₂O₂
MW: 444,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798290
Numéro CAS: 80655-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d041e26ebf60e2fab1fa94328ce7ceab3f6cb6f3&vid=d041e26ebf60e2fab1fa94328ce7ceab3f6cb6f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +49.0 deg (C=2,THF)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité