Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,6-Tétrahydrophtalimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.20370.0250EA 61.6 EUR InStock
8.20370.0250 8.20370.9999
1,2,3,6-Tétrahydrophtalimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2,3,6-Tétrahydrophtalimide


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042782
Numéro CAS: 85-40-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 130 - 135 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
Flash Point 178 °C
Synonyms 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
Hill Formula C8H9NO2


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité