Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Fournisseur: Thermo Scientific
42397.22 42397.36 42397.A4
42397.22EA 49 EUR InStock
42397.22 42397.36 42397.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Formule: (C₅H₉NO)x
MW: 200000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 25805-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité