Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000
Fournisseur: Thermo Scientific
42396.22 42396.36 42396.A4
42396.22EA 45.2 EUR InStock
42396.22 42396.36 42396.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~50,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
CAS No.: 25805-17-8 Molecular Formula: [-N(COC2H5)CH2CH2-]n Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00134377
Formule: (C₅H₉NO)x
MW: 200000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 25805-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité