Anhydride 3-(2-dodecenyl)succinique mélange cis- et trans ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Dodecen-1-ylsuccinic Anhydride, 3-(Dodec-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, (2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
D0976-25G D0976-500G
TCIAD0976-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0976-25G TCIAD0976-500G
Anhydride 3-(2-dodecenyl)succinique mélange cis- et trans ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride 3-(2-dodecenyl)succinique
Formule: C₁₆H₂₆O₃
MW: 266,375 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005528
Numéro CAS: 19780-11-1
EINECS: 243-296-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d50b291a6a513db6dcc78c6a7e3071e190af2d9d&vid=17c080954aefae378ea88b4137421254719b2498&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité