Anhydride dodecenylsuccinique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: DDSA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22049.0250EA 42.1 EUR InStock
8.22049.5000 8.22049.9999 8.22049.0250
Anhydride dodecenylsuccinique, Sigma-Aldrich®
Anhydride dodecenylsuccinique
Formule: C₁₆H₂₆O₃
MW: 266,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036197
Numéro CAS: 25377-73-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 266.38 g/mol
Boiling Point 200 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (200 °C)
Flash Point 127 °C
Refractive Index 1.4745 (25 °C, 589 nm)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 ( 50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité