Anhydride dodecenylsuccinique dur pour enrobage, Supelco®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: DDSA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
45346-250ML-FEA 85.6 EUR InStock
45346-250ML-F
Anhydride dodecenylsuccinique dur pour enrobage, Supelco®
Anhydride dodecenylsuccinique
Epoxy embedding medium, hardener DDSA
Formule: C₁₆H₂₆O₃
MW: 266,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036197
Numéro CAS: 25377-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité