L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tetrapropenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) 85,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecenylsuccinic Anhydride, Isododecenylsuccinic Anhydride
T0170.0500 T0170-25G T0170-500G
XXXXT0170.0500EA 0 EUR InStock
XXXXT0170.0500 TCIAT0170-25G TCIAT0170-500G
Tetrapropenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) 85,0 Titrimetric
Tetrapropenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers)
Formule: C₁₆H₂₆O₃
MW: 266.38 g/mol
Point d'éclair: 185°C
Numéro MDL: MFCD00005528
Numéro CAS: 26544-38-7
EINECS: 247-781-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid to cloudy liquid
Purity (Morpholine Method) min. 85.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité