(±)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27585.06EA 495 EUR InStock
H27585.06 H27585.03 H27585.MD
(±)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
(±)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₈H₄₀P₂
MW: 678,79 g/mol
Point de fusion: 267…271 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311709
Numéro CAS: 153305-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité