Chlorure de benzylmagnesium 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51154.AEEA 105 EUR InStock
H51154.AE H51154.AP
Chlorure de benzylmagnesium 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Chlorure de benzylmagnesium
Formule: C₇H₇ClMg
MW: 150,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000469
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité