Fmoc-Met-OH
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
04-12-1003-25EA 34.2 EUR InStock
04-12-1003-25 04-12-1003-100
Fmoc-Met-OH
Fmoc-Met-OH
Formule: C₂₀H₂₁NO₄S
MW: 371,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037134
Numéro CAS: 71989-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité