Fmoc-Met-Opfp
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Attention
04-12-1512-5EA 110 EUR InStock
04-12-1512-5
Fmoc-Met-Opfp
Fmoc-Met-Opfp
Formule: C₂₆H₂₀F₅NO₄S
MW: 537,4983 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065665
Numéro CAS: 86060-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité